M187
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinônimo(s):
(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +21.0 to +24.0°, c = 1 in methanol
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
chave InChI
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)