M1755200
Methylprednisolone hydrogen succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methylprednisolone hemisuccinate, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-succinate, Methylprednisolone hydrogen succinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylprednisolone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
chave InChI
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)