1437020
USP
Methylprednisolone Hemisuccinate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
11β,21-Dihydroxy-6α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl hydrogen succinate
About This Item
Produtos recomendados
família API
methylprednisolone
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(20(30)13-27,34-22(33)5-4-21(31)32)25(17,3)12-19(29)23(16)24(2)8-6-15(28)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,27,29H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
VDJNUHGXSJAWMH-XYMSELFBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3