IRMM654
Zinc 68Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
68Zn
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
0.5 M in nitric acid
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
10-30°C
Nota de análise
For more information please see:
IRMM654
IRMM654
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)