Documentos Principais
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 64Zn
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
alteração de massa
depleted
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Nota de análise
For more information please see:
IRMM651
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)