IRMM624
Chromium-50Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
50Cr
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
1 M in hydrochloric acid
aplicação(ões)
general analytical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Isotope abundance ratio
Nota de análise
For more information please see:
IRMM624
IRMM624
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)