I0328000
Iobenguane sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt, MIBG
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iobenguane
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)