H2882
Hydrocortisone 21-hemisuccinate
analytical standard
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate, Cortisol 21-hemisuccinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
chave InChI
VWQWXZAWFPZJDA-CGVGKPPMSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?