H1429400
Hydroxyethyl salicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydroxyethyl salicylate
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
pb
166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
chave InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)