ERMEB530C
Al alloy
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Aluminum alloy
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified for the mass fraction of Au.
Nota de análise
For more information please see:
ERMEB530C
ERMEB530C
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)