ERMCA408
Simulated rain water
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMCA408
ERMCA408
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)