Documentos Principais
ERMBF423A
Maize GMO Standard ERM-BF423
0% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Sinônimo(s):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
qualidade
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
composição
genetically modified MIR604 maize, 0%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF423A
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)