Documentos Principais
ERMBF411B
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0.1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
composição
genetically modified Bt-176 maize, 0.1%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF411B
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)