Documentos Principais
ERMBC366
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, low level
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBC366
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)