ERMAC060
Aflatoxin G2 solution
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
3.80 μg/g in acetonitrile
aplicação(ões)
general analytical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
chave InChI
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
Nota de análise
ERMAC060
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE
HPLC Analysis of Aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in Corn on Ascentis® Express C18 after SPE using Supel™ Tox AflaZea and Fluorescence Detection
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard