D83303
Diethanolamine
99%
Sinônimo(s):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
10.6 %
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
217 °C/150 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?