D0806
Diethylamine
BioXtra
Sinônimo(s):
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥97.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
10.1 %
Impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
resíduo de ignição
<0.1%
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pb
55 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?