Documentos Principais
CRMUFCLU
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ASTM® D92
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)