PSRVD01
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.3330 at 20 °C
About This Item
Produtos recomendados
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- density measured and certified according to ASTM D1480
- ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
- supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)