Documentos Principais
CRMSUKR
Sulfur in Kerosene
ASTM D 3227; ISO 3012 (5.18 mg/kg)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
formato
matrix material
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Element / Chemical Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)