CN34892
Acetonitrilo
Preparateur, ≥99.9% (GC), Customized plastic drum
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
Impurezas
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 mg/L non-volatile matter
cor
colorless
transmitância
200 nm, >50%
220 nm, >90%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Organic synthesis
- Liquid-liquid extraction, solid-phase extraction or microextraction.
- Spectrophotometric and fluorimetric techniques.
- Electrolytes in lithium-ion batteries
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?