Z743480
Aluminum heating/cooling block
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
Sinônimo(s):
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Características
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-3050
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)