CCW4721
Coliforms Chromogenic Agar Plates
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
CCA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 9308-1:2014
Nível de qualidade
Formulário
solid
prazo de validade
5 mo. (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
embalagem
box of 30 plates
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
Parâmetros
9 mL filling volume
diâmetro da placa
55 mm
cor
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)