BP737
Diethylcarbamazine citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diethylcarbamazine citrate salt, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide citrate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diethylcarbamazine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)