Key Documents
BCR633
Tracers in anhydrous butter fat
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR633
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)