BCR535
Freshwater harbour sediment (PAH′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR535
BCR535
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)