Documentos Principais
BCR340
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10O
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Beilstein:
157047
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
chave InChI
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR340
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)