BCR297
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl (IUPAC No. 153)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-3-11(17)9(15)1-5(7)6-2-10(16)12(18)4-8(6)14/h1-4H
chave InChI
MVWHGTYKUMDIHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
BCR297
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)