Documentos Principais
BCR173
Titania
BCR®, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
particles
fabricante/nome comercial
JRC
área da superfície
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
aplicação(ões)
general analytical
Formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
BCR173
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)