BCR168
Picene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4c5ccccc5ccc34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-17-15(5-1)9-11-21-19(17)13-14-20-18-8-4-2-6-16(18)10-12-22(20)21/h1-14H
chave InChI
GBROPGWFBFCKAG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR168
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)