BCR140
Benzo[c]chrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4ccc5ccccc5c34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-18-15(5-1)11-14-21-20(18)13-12-17-10-9-16-6-2-4-8-19(16)22(17)21/h1-14H
chave InChI
YZWGEMSQAMDWEM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR140
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)