Key Documents
BCR069
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
forma
particles
fabricante/nome comercial
JRC
tamanho de partícula
14-90 μm
aplicação(ões)
glass & ceramic
formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
BCR069
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)