BCR054R
Copper (O)
BCR®, certified reference material, rod
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
JRC
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
BCR054R
Informações legais
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)