B0760
Bufexamac
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?