Documentos Principais
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Belapectin (GR-MD-02)
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352202
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)