Documentos Principais
97587
Supelco
Ethyl heptanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl enanthate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Beilstein:
1752311
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
pb
188-189 °C (lit.)
pf
−66 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)