Documentos Principais
95781
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 250 mg/L±5 mg/L
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Agency
according to ISO/CEN EN1484
qualidade
stabilized
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
250 mg/L±5 mg/L
técnica(s)
TOC: suitable
adequação
in accordance for application
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Aplicação
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3