Documentos Principais
132246
Supelco
TOC Standard Solution
traceable to SRM from NIST 5.00 mg/l TOC in H₂O
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Formulário
solution
classe(s) química(is) do analito
total organic carbon (TOC)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
4-6 (20 °C in H2O)
densidade
1 g/cm3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
TOC standard 25 mg/L±2 mg/L
Supelco
90326
TOC standard
TOC standard according to ISO/CEN EN1484, 500 mg/L±10 mg/L
Supelco
76319
TOC standard
TOC standard according to ISO/CEN EN1484, 50 mg/L±2 mg/L
Supelco
94450
TOC standard
TOC standard according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Supelco
70961
TOC standard
Água for TOC analysis
Supelco
78533
Água