Agency
in accordance with USP (application)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
phosphoric acid as stabilizer
técnica(s)
TOC: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Componentes
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)