93657
Tryptone Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
sodium chloride, 8 g/L
tryptone, 10 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)