92412
Yeast Mannitol Agar without Calcium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
mannitol, 10 g/L
sodium chloride, 0.1 g/L
yeast extract, 1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
life science and biopharma
microbiology
adequação
rhizobiaceae
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)