Key Documents
92052
Supelco
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Pachycarpine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
234.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of enantiomerically pure 2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-diamino-1,1'-binaphthyl, and 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl. Comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and as second order asymmetric transformation.
Smrcina, M,. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1917-1920 (1992)