132225
Troger′s Base
98%
Sinônimo(s):
2,8-Dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f][1,5]diazocine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
técnica(s)
photometry: suitable
pf
133-136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2[N@@H]3C[N@@H](Cc2c1)c4ccc(C)cc4C3
InChI
1S/C17H18N2/c1-12-3-5-16-14(7-12)9-18-11-19(16)10-15-8-13(2)4-6-17(15)18/h3-8H,9-11H2,1-2H3
chave InChI
SXPSZIHEWFTLEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.