Documentos Principais
918679
Sigma-Aldrich
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
320.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C(O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
chave InChI
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)