90969
Ricinoleic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid, 12-Hydroxyoleic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.469-1.473
densidade
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
chave InChI
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
224 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?