Documentos Principais
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
Sinônimo(s):
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C78H65ClN2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
1172.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
chave InChI
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)