90833
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acid, CMPF, Propylurofuranic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC1=C(C(O)=O)C(C)=C(CCC)O1)=O
InChI
1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
WMCQWXZMVIETAO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)