Documentos Principais
900631
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
Degassed and low oxygen ethylene glycol, Ethylene glycol ZerO2®, 1,2-Ethanediol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Beilstein:
505945
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352137
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
15.3 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.003% water
water
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)