89067
Corosolic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(2α,3β)-2,3-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyursolic acid, Colosolic acid, Corsolic acid, Glucosol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
HFGSQOYIOKBQOW-ZSDYHTTISA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?