861235
Methyl Red hydrochloride
ACS reagent
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
pf
175 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.1%
λmax
493 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
chave InChI
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?